Merck
439312
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium tetrafluoroborate
≥95%
Synonim(y):
1-Fluoro-sym-collidinium tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11BF5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: Fluorinations
mp
213-217 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.BF4/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)5/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
Klucz InChI
RRNLYYDDEUOXBB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A source of electrophilic fluorine, used recently in the synthesis of fluoroazulenes.
Reactant for:
  • Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
  • Fluorination reactions
  • Aryl trifluoromethylation reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69, 1645-1645 (1996)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
439312-1G4061826663479
439312-5G