Merck
323659
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium triflate
99%
Synonim(y):
1-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F4NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.17
Beilstein:
4222821
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
185-186 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
F[n+]1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5FN.CHF3O3S/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-5H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
General purpose electrophilic fluorinating reagent.
Reactant for:
  • Pd-catalyzed arylation reactions
  • Preparation of small molecule botulinum neurotoxin A endopeptidase inhibitors
  • Fluorination agent
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldrichimica Acta, 28, 36-36 (1995)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)