Merck
439290
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate
97%
Synonim(y):
1-Fluoro-2,6-dichloropyridinium tetrafluoroborate, 2,6-Dichloro-1-fluoropyridin-1-ium, 2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate(1-), N-Fluoro-2,6-dichloropyridinium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BCl2F5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.79
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
212-215 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.F[n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2FN.BF4/c6-4-2-1-3-5(7)9(4)8;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1
Klucz InChI
JVYBYXWHPIEUOT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate is widely employed as fluorinating reagent in various reactions.
Zastosowanie
2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate may be employed for the regioselective fluorination of fluorene.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorination of fluorene, dibenzofuran and their open analogues with caesium fluoroxysulfate and related fluorinating reagents.
Iskra J, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73(12), 1671-1680 (2008)
Electrophilic NF Fluorinating Agents.
G. Sankar Lal et al.
Chemical reviews, 96(5), 1737-1756 (1996-08-01)
Oriol Planas et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6475), 313-317 (2020-01-18)
Bismuth catalysis has traditionally relied on the Lewis acidic properties of the element in a fixed oxidation state. In this paper, we report a series of bismuth complexes that can undergo oxidative addition, reductive elimination, and transmetallation in a manner