Merck
729949
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BrF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503
gęstość
1.495 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
CC(F)(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
QXIBKCFAFRHORF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
180.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)