Merck
737240
Sigma-Aldrich
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
95%
Synonim(y):
(1-Bromotrifluoroethyl)benzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6BrF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487
gęstość
1.555 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
phenyl
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-7(8(10,11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
IRICHAOGAOFEQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
164.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
73.33 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)