Kluczowe dokumenty
GF56791378
Nickel
pellets, 100g, max. size 10mm, 99.999%
Synonim(y):
Nickel, NI006101
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.999%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 567-913-78
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
maks. wielk. cząst.
10 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)