Kluczowe dokumenty
GF52959785
Zinc
foil, 300x300mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95+%
Synonim(y):
Zinc, ZN000250
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 529-597-85
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
300x300 mm × 0.1 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)