Kluczowe dokumenty
349178
Copper
foil, thickness 0.25 mm, 99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Blacha miedziana
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.98% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.25 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Ilość
150×150 mm (approximately 49.5 g)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.