Kluczowe dokumenty
349208
Copper
foil, thickness 0.025 mm, 99.98% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.98% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.025 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Ilość
- 150×150 mm (approximately 5 g)
- 150×1000 mm (approximately 33 g)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
349208-225CM2 | 4061833490235 |
349208-33G | |
349208-5G | 4061829521868 |
349208-1500CM2 | 4061833509548 |