Key Documents
GF01175846
Copper
foil, thickness 0.005 mm, 15 mm diameter, purity 99.97%
Synonim(y):
CU000150
About This Item
Próba
99.97%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 011-758-46
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
Średnica
15 mm
grubość
0.005 mm
średnica
15 mm
tw
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)