Kluczowe dokumenty
349151
Copper
foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.98% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.5 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Stałe elektrolity halogenków sodu na bazie LaCl(3) o wysokiej przewodności jonowej dla akumulatorów typu all-solid-state...: W niniejszym artykule przedstawiono rozwój stałych elektrolitów halogenkowych na bazie LaCl3, z naciskiem na poprawę przewodności jonowej przy użyciu dodatków miedzi, w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa akumulatorów półprzewodnikowych (Fu et al., 2024).
- Anody cynkowe typu "trzy w jednym" wytworzone dwuetapową metodą na dużą skalę, zapewniające doskonałą długoterminową odwracalność cykliczną i cienką integralność elektrod..: Badania te wprowadzają nowatorską dwuetapową metodę tworzenia anod cynkowych, zawierającą miedź w celu osiągnięcia doskonałej odwracalności cyklicznej i integralności elektrody, zwiększając w ten sposób długowieczność i wydajność baterii (Lu et al., 2024).
- Skaningowa mikroskopia elektrochemiczna łączy się z mikroskopią optyczną: Probing the Local Paths of Charge Transfer Operando in Booster-Microparticles for Flow Batteries...: Badanie to łączy skaningową elektrochemię i mikroskopię optyczną w celu analizy lokalnych ścieżek transferu ładunku w mikrocząstkach wspomagających, wykorzystując miedź jako kluczowy składnik do poprawy analizy operando w bateriach przepływowych (Moghaddam et al., 2024).
Ilość
150 × 150 mm (approximately 99 g)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.