Kluczowe dokumenty
726060
5-(Bromomethyl)-1,3-benzodioxole
96%
Synonim(y):
3,4-Methylenedioxybenzyl bromide, Piperonyl bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
Beilstein:
135376
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥95.5% (GC)
95.5-104.5% (T)
96%
Formularz
crystals
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,4-5H2
Klucz InChI
UNYHRXLMTSXVIB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?