Merck
708526
Sigma-Aldrich
Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H66Cl2NiP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
690.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
284 °C
ciąg SMILES
Cl[Ni]Cl.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C4CCC(CC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
YOCBOYPGZVFUCQ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Dehydrobrominative polycondensation
  • Arylation reactions
  • Cross-coupling
  • Suzuki-miyaura cross-coupling reactions
  • Kumada coupling of diaryl sulfates with Grignard reagents
  • Olefin dimerization
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
708526-1G4061826707272