Merck
459674
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bromide 2-methoxyethyl ether complex
Synonim(y):
Diglyme nickel dibromide
About This Item
Wzór liniowy:
NiBr2 · O(CH2CH2OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
ciąg SMILES
Br[Ni]Br.COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3.2BrH.Ni/c1-7-3-5-9-6-4-8-2;;;/h3-6H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
RRSIMIHTHWYRRA-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Nickel(II) bromide 2-methoxyethyl ether complex can be used as a catalyst to prepare:
  • Hindered diarylmethanols and benzylic alcohols by the addition of aryl halides to various aldehydes in the presence of Zn as a reducing agent.
  • Benzene-fused cyclic compounds via reductive dicarbofunctionalization of unactivated alkenes using less reactive benzyl chlorides.
  • Benzylboron derivatives via C-C cross-coupling reaction between substituted 5-bromo-3-methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl triflate and bromomethylboronic acid pinacol ester.
  • N-(Hetero)aryl sulfamides by N-arylation of sulfamides with aryl bromides in the presence of a photosensitizer.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photochemically Mediated Nickel-Catalyzed Synthesis of N-(Hetero) aryl Sulfamides
Simons RT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 85(10), 6380-6391 (2020)
Aryne Reaction and Cross-coupling Approach for the Synthesis of Diverse N-Arylphenylalanine Derivatives
Kobayashi T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 49(7), 809-812 (2020)
Produkty
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.