Merck
328219
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloronickel(II)
Synonim(y):
1,2-Ethylenebis(diphenylphosphine)nickel dichloride, Nickel 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane dichloride, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]nickel(II) chloride, dppeNiCl2
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]NiCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
528.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
263-265 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Ni/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Kumada catalyst-transfer polycondensation
  • Oxidation of carboranyl phosphine ligands
  • Synthesis of nickel-iron dithiolato hydrides
  • Ullmann reactions - homocoupling reactions
Co-catalyst for hydroformylation of alcohols for the synthesis of quaternary carbon centers
Catalyst for Wacker-type intramolecular aerobic oxidative amination of alkenes
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.