Merck
913278
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dibromonickel(II)
≥95%
Synonim(y):
dppeNiBr2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H24Br2NiP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
616.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
322-326 °C
ciąg SMILES
[Ni+2].P(CCP(c4ccccc4)c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Br-].[Br-]
InChI
1S/C26H24P2.2BrH.Ni/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
AEGMSHMBRVOLMV-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
[1,2-bis(difenylofosfino)etan]dibromonikiel(II) jest katalizatorem różnych przemian, w tym:
  • polikondensacja z przeniesieniem katalizatora kumada
  • utlenianie karboranylowych ligandów fosfinowych
  • syntezy wodorków ditiolowych niklowo-żelazowych
  • hydroformylowanie alkoholi
  • Reakcje Ullmanna - reakcje homosprzęgania
  • wewnątrzcząsteczkowe tlenowe aminowanie alkenów
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chuan-Che Liu et al.
Organic letters, 12(15), 3518-3521 (2010-07-09)
An efficient method for the synthesis of substituted 1(2H)-isoquinolone derivatives via nickel-catalyzed annulation of substituted 2-halobenzamides with alkynes is described. This protocol is successfully applied to the total synthesis of oxyavicine with excellent yield.
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.