Merck
902985
Sigma-Aldrich
(Bathocuproine)NiBr2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H20Br2N2Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
ciąg SMILES
CC1=NC2=C(C=CC(C(C3=CC=CC=C3)=C4)=C2N=C4C)C(C5=CC=CC=C5)=C1.Br[Ni](C)(C)Br
InChI
1S/C26H20N2.2CH3.2BrH.Ni/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17;;;;;/h3-16H,1-2H3;2*1H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
DMMFRVQLSPMYOW-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Katalizator do C-alkilowania nitroalkanów za pomocą nieaktywowanych jodków alkilowych
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sina Rezazadeh et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(24), 8110-8113 (2017-06-09)
Enabled by nickel catalysis, a mild and general catalytic method for C-alkylation of nitroalkanes with unactivated alkyl iodides is described. Compatible with primary, secondary, and tertiary alkyl iodides; and tolerant of a wide range of functional groups, this method allows
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.