Merck
911984
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)diiodonickel(II)
Synonim(y):
(bpy)NiI2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8I2N2Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
ciąg SMILES
[Ni]1([NH]2=C(C3=[NH]1C=CC=C3)C=CC=C2)(I)I
Klucz InChI
HXZGEUKJJFSILG-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
(2,2′-bipirydyno)dijodonikiel(II) jest katalizatorem krzyżowego elektrofilowego sprzęgania halogenków winylu i halogenków alkilu.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kirk W Shimkin et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(23), 7074-7078 (2018-05-26)
Nickel-catalyzed cross-electrophile couplings have recently emerged as highly effective and practical methods for the formation of C-C bonds. By merging this process with well-established π-π coupling chemistry, a new method for the synthesis of tetrasubstituted alkenes has been developed. The