Merck
903019
Sigma-Aldrich
[4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine]nickel(II) dichloride hydrate
≥95%
Synonim(y):
(4,4′-dmbpy)NiCl2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12Cl2N2Ni · xH2O
Masa cząsteczkowa:
313.84 (anhydrous basis)
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
Zastosowanie
Katalizator niklowy do krzyżowego sprzęgania alfa-karbonylowych soli pirydyniowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.