Merck
916129
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dichloride
Synonim(y):
fenNiCl2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8Cl2N2Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
ciąg SMILES
[Ni].Cl.Cl.n1c2c3ncccc3ccc2ccc1
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Ni/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;
Klucz InChI
CHVPLVVTLIMTJX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dichlorek niklu (ll) 1,10-fenantroliny jest prekatalizatorem Ni stosowanym w różnych reakcjach sprzęgania krzyżowego, w tym N-alkilowania amidów i arylowania alkoholi.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zheng-Jun Wang et al.
Organic letters, 21(16), 6543-6547 (2019-08-08)
A radical-mediated functionalization of allyl alcohol derived partners with a variety of alkyl 1,4-dihydropyridines via photoredox/nickel dual catalysis is described. This transformation transpires with high linear and E-selectivity, avoiding the requirement of harsh conditions (e.g., strong base, elevated temperature). Additionally
Global Trade Item Number
SKUGTIN
916129-1G4061842287000
916129-5G4061842287017