Merck
362204
Sigma-Aldrich
Dichloro(1,10-phenanthroline)copper(II)
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8Cl2CuN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Cu]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Cu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
PHECBGBJCLDCMF-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Oxidative carbonylation of methanol
  • Cyclohexane and toluene oxidation
  • Selective oxidation of tetralin
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thor C Møller et al.
Scientific reports, 8(1), 10414-10414 (2018-07-12)
G protein coupled receptors (GPCRs) play essential roles in intercellular communication. Although reported two decades ago, the assembly of GPCRs into dimer and larger oligomers in their native environment is still a matter of intense debate. Here, using number and