Kluczowe dokumenty
277762
(+)-Methyl D-lactate
98%, optical purity ee: 96% (GLC)
Synonim(y):
D-Lactic acid methyl ester, Methyl (R)-(+)-lactate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]21/D +8.4°, neat
czystość optyczna
ee: 96% (GLC)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m1/s1
Klucz InChI
LPEKGGXMPWTOCB-GSVOUGTGSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Neomethymycin, a macrolide which contains 12-membered macrolactone that is used as a potent biological agent.
- PM-toxin A.
It can also be used as a chiral pool along with D-(-)-tartaric acid in the stereoselective total synthesis of separacenes A and B via Trost-Rychnovsky alkyne rearrangement, Horner-Wadsworth-Emmons olefination as well as Corey-Bakshi-Shibata reaction.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
277762-1G | |
277762-5G | 4061837639654 |