Kluczowe dokumenty
371173
Methyl pyruvate
90%, technical grade
Synonim(y):
Pyruvic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
bp
134-137 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 1.1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)4(6)7-2/h1-2H3
Klucz InChI
CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?