Kluczowe dokumenty
185701
Benzylamine
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
α-Aminotoluene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: miscible
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Klucz InChI
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Benzylamine was used in modification of alkanethiol monolayers via amide and ester formation reactions for attachment onto metal electrodes.
- It was used as carrier electrolyte for separation of alkali, alkaline earth and ammonium cations in water samples by capillary electrophoresis with indirect UV detection.
- It was used in synthesis of cross-linked porous copolymer supports based on N-(p-vinylbenzoyl)-2-methylalanine, styrene and divinylbenzene.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T121061-1EA | |
185701-500G | 4061838757456 |
185701-500ML | |
185701-5G | 4061838757463 |
185701-100G | 4061838757449 |
185701-100ML | |
185701-10G | |
185701-5ML |