Kluczowe dokumenty
M31201
4-Methylbenzylamine
97%
Synonim(y):
p-Xylylamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
gęstość
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6,9H2,1H3
Klucz InChI
HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?