Kluczowe dokumenty
225967
2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Synonim(y):
2-Nitrobenzenemethanamine hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
mp
247 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitro
ciąg SMILES
Cl.NCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
Klucz InChI
BASJTVIZZDEQBJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 2-nitrobenzyloaminy może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Reactant involved in synthesis of:
- Tetrahydroisoquinolines via Heck-aza-Michael reactions
- Aminomethylphenylamine scaffolds for factor Xa inhibition
- Squaryliamides for mannosyltransferase inhibition
- Fluorescent two-photon absorption benzothiadiazole dyes
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?