Merck
190772
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
190-193 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
bromo
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
Klucz InChI
ZRWNRAJCPNLYAK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Elektrochemiczne fluorowanie 4-bromobenzamidu w bezwodnym HF zostało zbadane.
Zastosowanie
4-Bromobenzamid został użyty do przygotowania(N-benzylopiperydyn-4-ylo)-4-tri-n-butylostannylobenzamidu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C S John et al.
Cancer research, 55(14), 3022-3027 (1995-07-15)
The synthesis of [125I]-N-(N-benzylpiperidin-4-yl)-4-iodobenzamide (4-[125I]BP), a novel radiopharmaceutical that possesses high affinity for both sigma-1 and sigma-2 receptor subtypes, and its binding characteristics to MCF-7 breast cancer cells are described. To obtain high yields (with high specific activity) of radioiodinated
Electrochemical fluorination of aromatic compounds in anhydrous HF.
Shainyan BA and Danilevich YS.
Russ. J. Org. Chem., 42(2), 214-219 (2006)