Merck
190594
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzamide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
160-162 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
bromo
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
Klucz InChI
NHNAEZDWNCRWRW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromobenzamid został użyty w:
  • synteza podstawionych 3-(fenylometyleno)izoindolin-1-onów wspomagana mikrofalami
  • katalizowana palladem synteza fenantrydynonów
  • synteza nowego rozpuszczalnego w wodzie liganda iminofosforanowego
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monica Carreira et al.
Organometallics, 31(16), 5772-5781 (2012-10-16)
The synthesis and characterization of a new water-soluble iminophosphorane ligand TPA=N-C(O)-2BrC(6)H(4) (C,N-IM; TPA = 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane) 1 is reported. Oxidative addition of 1 to Pd(2)(dba)(3) affords the orthopalladated dimer [Pd(μ-Br){C(6)H(4)(C(O)N=TPA-kC,N)-2}](2) (2) as a mixture of cis and trans isomers (1:1 molar
Chun Lu et al.
The Journal of organic chemistry, 77(19), 8648-8656 (2012-09-28)
The palladium-catalyzed annulation of arynes by substituted o-halobenzamides produces N-substituted phenanthridinones in good yields. This methodology provides this important heterocyclic ring system in a single step by simultaneous C-C and C-N bond formation, under relatively mild reaction conditions, and tolerates
Microwave assisted copper-free Sonogashira coupling/5-exo-dig cycloisomerization domino reaction: access to 3-(phenylmethylene) isoindolin-1-ones and related heterocycles.
Hellal M and Cuny GD.
Tetrahedron Letters, 52(42), 5508-5511 (2011)