Key Documents
248835
p-Toluenesulfonyl cyanide
technical grade, 95%
Synonim(y):
p-Tolylsulfonyl cyanide, Tosyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
tw
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfone
thiocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#N
InChI
1S/C8H7NO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12(10,11)6-9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
JONIMGVUGJVFQD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- The preparation of polyfunctional nitriles.
- Free-radical cyanation of B-alkylcatecholboranes.
- The synthesis of 4-hyroxypyridines by hetero-Diels-Alder reaction with 1,3-bis-silyl enol ethers.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?