Merck
188204
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide
98%
Synonim(y):
(p-Tolylsulfonyl)methyl isocyanide, TosMIC, Tosylmethyl isocyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2CH2NC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.24
Beilstein:
3592382
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
109-113 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: slightly soluble
grupa funkcyjna
amine
isonitrile
sulfone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9NO2S/c1-8-3-5-9(6-4-8)13(11,12)7-10-2/h3-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide undergoes base-promoted 1,3-dipolar cycloaddition reaction with immobilized imines under microwave irradiation to yield 1,5-disubstituted imidazoles. It is a versatile synthon in organic chemistry, extensively used for the synthesis of heterocyclic compounds.
Zastosowanie
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide was used:
  • in the synthesis of triplet drugs with the 1,3,5-trioxazatriquinane skeleton
  • as reagent in the preparation of biologically active pyrroles and imidazoles
  • as the isonitrile component in a diastereoselective Passerini reaction employing sugar-derived aldehydes
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kang Wang et al.
Science advances, 5(6), eaaw2953-eaaw2953 (2019-06-20)
Organic solid-state lasers are essential for various photonic applications, yet current-driven lasing remains a great challenge. Charge transfer (CT) complexes formed with p-/n-type organic semiconductors show great potential in electrically pumped lasers, but it is still difficult to achieve population
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 48, 209-209 (1993)
Medicinal Chemistry Research, 3, 192-192 (1993)
Tetrahedron Letters, 48, 5977-5977 (2006)
p-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide: A Versatile Synthon in Organic Chemistry.
Tandon VK and Rai S.
Journal of Sulfur Chemistry, 24(3), 307-385 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
188204-1KG
188204-25G4061838758767
188204-5G4061838758774