Merck
189278
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonyl isocyanate
96%
Synonim(y):
Tosyl isocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.21
Beilstein:
391287
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
1 mmHg ( 100 °C)
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534 (lit.)
bp
144 °C/10 mmHg (lit.)
275-278 °C (lit.)
gęstość
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)13(11,12)9-6-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
p-Toluenesulfonyl isocyanate undergoes palladium-catalyzed bis-allylation reaction with allylstannanes and allyl chlorides.
Zastosowanie
p-Toluenesulfonyl isocyanate has been used as :
  • derivatization reagent in determination of 3-α-hydroxy tibolone in human plasma by LC-MS/MS
  • derivatization reagent in simultaneous quantitative analysis of diethylene glycol and propylene glycol in pharmaceutical products by HPLC
  • as reagent in the preparation of acetylated syn-1,2-diols, oxazolidin-2-ones, 2,3-diamino acids and N-tosylcarbonamides
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
294.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
146 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
N Solin et al.
Organic letters, 3(6), 909-912 (2001-03-27)
A tandem bis-allylation of p-toluenesulfonyl isocyanate can be achieved by palladium-catalyzed three-component coupling reaction with allylstannanes and allyl chlorides. A high level of regioselectivity can be obtained by the appropriate choice of the allylic substituents. The reaction mechanism and the
Fabiana Fernandes de Santana e Silva Cardoso et al.
Biomedical chromatography : BMC, 27(11), 1457-1462 (2013-07-03)
A new method was developed for the quantitation of 3-α-hydroxy tibolone, in human plasma, after oral administration of a tablet formulation containing tibolone (2.5 mg). 3-α-Hydroxy tibolone was extracted by a liquid-liquid procedure, using cyproterone acetate as internal standard and chlorobutane
Tetrahedron Letters, 34, 951-951 (1993)
Tetrahedron, 47, 2263-2263 (1991)
Tetrahedron Letters, 34, 1867-1867 (1993)