Kluczowe dokumenty
142662
Chlorosulfonyl isocyanate
98%
Synonim(y):
N-Carbonylsulfamyl chloride, CSI
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
5.57 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
gęstość
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/CClNO3S/c2-7(5,6)3-1-4
Klucz InChI
WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ABCB1(5243) , FPR1(2357)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Chlorosulfonyl isocyanate was used in synthesis and biochemical characterization of new class of membrane-associated glycosyltransferase inhibitors.
- It is synthetically versatile reagent and was used in the preparation of amides, lactams and triazocinones.
- It was employed in regio- and diastereoselective introduction of a protected amino group in synthesis of chiral, polyhydroxylated piperidines.
- It was used as reagent during the synthesis of novel sulfamides.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.