Merck
668311
Sigma-Aldrich
Pyrrole-2-carbonitrile
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5513
bp
92-94 °C/2 mmHg
gęstość
1.081 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#Cc1ccc[nH]1
InChI
1S/C5H4N2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,7H
Klucz InChI
BQMPGKPTOHKYHS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Product is a liquid and not a solid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quintin R Sheridan et al.
The journal of physical chemistry. B, 120(46), 11951-11960 (2016-10-27)
A combination of X-ray scattering experiments and molecular dynamics simulations were conducted to investigate the structure of ionic liquids (ILs) which chemically bind CO
Seungmin Oh et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(39), 8274-8284 (2019-09-11)
Ionic liquids with aprotic heterocyclic anions (AHAs) have been developed for CO2 capture but have been considered for other applications as well. Previously, we have shown that AHA ILs, where the only site for reaction with CO2 is the anion
Guokai Cui et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(14), 5632-5639 (2015-02-18)
A new approach has been developed to improve SO2 sorption by cyano-containing ionic liquids (ILs) through tuning the basicity of ILs and cyano-sulfur interaction. Several kinds of cyano-containing ILs with different basicity were designed, prepared, and used for SO2 capture.