Merck
597449
Sigma-Aldrich
3-Thiophenecarbonitrile
95%
Synonim(y):
3-Cyanothiophene, Thiophene-3-nitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5630 (lit.)
bp
82 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H3NS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
Klucz InChI
GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Tiofenokarbonitryl może być stosowany do syntezy następujących związków:
  • 2,4-dinaftylo-3-cyjanotiofenu w reakcji z jodonaftalenem
  • 2,5-bis-tri(n-butylo)cyno-3-cyjanotiofen, budulec do syntezy nowych naprzemiennych kopolimerów (3-alkilo/3-cyjano)tiofenowych
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85.56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Extension of the Heck reaction to the arylation of activated thiophenes"
<BIG>Lavenot.L, et al.</BIG>
Journal of Organometallic Chemistry, 567(01), 49-55 (1998)
Produkty
Information about lactobacilli, rod-shaped, Gram-positive, fermentative, facultative anaerobic or microaerophilic organotrophs. The lactobacillus organtroph belongs to the lactic acid bacteria group.
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.