Kluczowe dokumenty
247766
3-Thiophenecarboxylic acid
99%
Synonim(y):
β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
mp
136-141 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.2 g/10 mL, clear to almost clear, colorless to slightly brownish-yellow
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
Klucz InChI
YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- novel acetylene monomer, required for the synthesis of poly(2-methylbut-2-enyl thiophene-3-carboxylate)
- oxazolines and oxazoles
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?