T32409
2-Thiophenecarboxaldehyde
98%
Synonim(y):
Thenaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591 (lit.)
tw
198 °C (lit.)
75-77 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Klucz InChI
CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup