Merck
702676
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
4-Methyl-2-thiophenecarbaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.578
tw
88-92 °C/5 mmHg
gęstość
1.025 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
Cc1csc(C=O)c1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-6(3-7)8-4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
HVXCGIPRXBJIRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)