Merck
164135
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
90%, technical grade
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.18
Beilstein:
107874
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.587 (lit.)
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1sccc1C
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3
Klucz InChI
BSQKBHXYEKVKMN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde was used in the synthesis of 2,3-dimethyl-5-(2,6,10-trimethylundecyl)thiophene. It was used to investigate versatile bioconversion capacity of baker′s yeast for the generation of thiols from cysteine-aldehyde conjugates.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The identification of 2, 3-dimethyl-5-(2, 6, 10-trimethylundecyl) thiophene, a novel sulphur containing biological marker.
Sinnenghe DJS, et al.
Tetrahedron Letters, 28(9), 957-960 (1987)
Tuong Huynh-Ba et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(12), 3629-3635 (2003-05-29)
Baker's yeast was shown to catalyze the transformation of cysteine-furfural conjugate into 2-furfurylthiol. The biotransformation's yield and kinetics were influenced by the reaction parameters such as pH, incubation mode (aerobic and anaerobic), and substrate concentration. 2-Furfurylthiol was obtained in an