Merck
M84402
Sigma-Aldrich
3-Methylthiophene
98%
Synonim(y):
β-Methylthiophene, 3-Thienylmethane, 3-Thiotolene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.17
Beilstein:
1300
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
42.4 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.519 (lit.)
bp
114 °C/738 mmHg (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
gęstość
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H6S/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Conducting polymer precursor.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Linlin Li et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 53, 36-42 (2015-06-05)
A polymer film incorporated gold nanoparticle modified electrode was fabricated. The fabricated process involved eletrodeposition of gold nanoparticles and electropolymerization of the 3-methylthiophene (abbreviated 3MT) onto the glassy carbon electrode (GCE). The resulting electrode (P3MT-nano-Au/GCE) was characterized by scanning electron
Nannan Jian et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(13), 7174-7182 (2019-03-20)
Conjugated fluorophores have been extensively used for fluorescence sensing of various substances in the field of life processes and environmental science, due to their noninvasiveness, sensitivity, simplicity and rapidity. Most existing conjugated fluorophores exhibit excellent light-emitting performance in dilute solutions
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)