Merck
M84208
Sigma-Aldrich
2-Methylthiophene
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.17
Beilstein:
103734
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
47.6 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccs1
InChI
1S/C5H6S/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Venugopal Bandi et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(32), 11483-11494 (2015-07-02)
To harvest energy from the near-infrared (near-IR) and infrared (IR) regions of the electromagnetic spectrum, which constitutes nearly 70 % of the solar radiation, there is a great demand for near-IR and IR light-absorbing sensitizers that are capable of undergoing ultrafast
José A Piornos et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 123, 317-326 (2019-07-10)
Detection thresholds are used routinely to determine the odour-active compounds in foods. The composition of a food matrix, such as hydrophobicity or solids content, has an impact on the release of flavour compounds, and thus on thresholds. In the case
Ekaterina A Dolgopolova et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(13), 5350-5358 (2019-03-07)
Electronic structure modulation of metal-organic frameworks (MOFs) through the connection of linker "wires" as a function of an external stimulus is reported for the first time. The established correlation between MOF electronic properties and photoisomerization kinetics as well as changes