Kluczowe dokumenty
D188603
2,5-Dimethylthiophene
98.5%
Synonim(y):
NSC 60689
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.19
Beilstein:
106450
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98.5%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
bp
134 °C/740 mmHg (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H8S/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D188603-25G | 4061838123985 |
D188603-100G | 4061838353795 |
D188603-5G |