Kluczowe dokumenty
432415
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene
styrene 22 wt. %
Synonim(y):
Polystyrene-block-polyisoprene, multi-arm
About This Item
Polecane produkty
wskaźnik szybkości płynięcia
3 g/10 min (200°C/5.0kg)
Poziom jakości
zawiera
phenolic as antioxidant
skład
styrene, 22 wt. %
twardość
52 (Shore A)
lepkość
12 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
rozpuszczalność
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C
Wydłużenie
ASTM D 412 - 1,200% (ultimate)
ciąg SMILES
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
Klucz InChI
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?