Merck
180912
Sigma-Aldrich
Poly(acrylonitrile-co-butadiene)
acrylonitrile 37-39 wt. %
Synonim(y):
Kopolimer 1,3-butadienu i akrylonitrylu, Kopolimer akrylonitrylo-1,3-butadienowy, Kopolimer akrylonitrylo-butadienowy, Poli(akrylonitryl-butadien)
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
slab/chunk
Poziom jakości
skład
acrylonitrile, 37-39 wt. %
lepkość
70-80, Mooney(lit.)
gęstość
1 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
N#CC=C.C(=C)C=C
InChI
1S/C4H6.C3H3N/c1-3-4-2;1-2-3-4/h3-4H,1-2H2;2H,1H2
Klucz InChI
NTXGQCSETZTARF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Synthesis, Characterization and Studies of Chemically Modified Poly (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) through Nitrile Functionalization: This paper explores the chemical modification of poly(acrylonitrile-butadiene-styrene) (ABS), particularly through nitrile functionalization to develop new materials with enhanced properties (George et al., 2023).
  • Poly (acrylonitrile-co-butadiene) as polymeric crosslinking accelerator for sulphur network formation: This study investigates the use of poly(acrylonitrile-co-butadiene) as a crosslinking accelerator in sulphur network formation, examining its impact on the mechanical properties of elastomers (Hait et al., 2020).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
180912-250G4061838137784
180912-100G4061838755049