Kluczowe dokumenty
430072
Poly(styrene-co-butadiene)
butadiene 4 wt. %, melt index 6 g/10 min (200°C/5kg)
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]x(CH2CH=CHCH2)y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
pellets
Poziom jakości
wskaźnik szybkości płynięcia
6 g/10 min (200°C/5kg)
skład
butadiene, 4 wt. %
twardość
105 (Rockwell R, ASTM D 785)
temp. przejścia
softening point 103 °C (Vicat, ASTM D 1525)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
Klucz InChI
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Molded or extruded into toys, packaging, appliances, communication cassettes, dinnerware and serviceware.
Cechy i korzyści
Better impact resistance than polystyrene. Amenable to various processing methods. Susceptible to environmental (UV) degradation.
Postać fizyczna
High-impact amorphous thermoplastic.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?