Merck
432490
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-polybutadiene
30 wt.% styrene
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]x (CH2CH=CHCH2)y [CH2CH(C6H5)]x
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
beads
wskaźnik szybkości płynięcia
10 g/10 min (200°C/5.0kg)
zawiera
phenolic as antioxidant
twardość
61 (Shore A)
lepkość
8.5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
rozpuszczalność
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
Wydłużenie
ASTM D 412 - 600% (ultimate)
Zastosowanie
Component of hot melt adhesives, sealants, asphalt and oil gels. Modifier for polymers, thermosets and general rubber compounding. Direct molded or extruded auto parts, sporting goods, footware and film.
Cechy i korzyści
High strength and low viscosity for easy melt and solution processing. High temperature degradation results in cross-linking. Flexible to -65°C. Excellent electrical insulator. Resists acids and alkali.
Postać fizyczna
Thermoplastic elastomer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sneha B Chakrapani et al.
The Analyst, 144(5), 1679-1686 (2019-01-19)
The accurate characterization of relative composition in multicomponent polymer systems such as statistical copolymers, block copolymers, and polymer blends is critical to understanding and predicting their behavior. Typically, polymer compositional analysis is performed using 1H Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy