Merck
432393
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene
styrene 14 wt. %
Synonim(y):
Polystyrene-block-polyisoprene, multi-arm
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]X[CH2CH=C(CH3)CH2]Y[CH2CH(C6H5)]z
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
beads
wskaźnik szybkości płynięcia
11 g/10 min (200°C/5.0kg)
zawiera
phenolic as antioxidant
skład
styrene, 14 wt. %
twardość
37 (Shore A)
lepkość
14.5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
rozpuszczalność
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C
wydłużenie
ASTM D 412 - 1,300% (ultimate)
ciąg SMILES
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
Klucz InChI
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Component of hot melt adhesives, sealants, asphalt and oil gels. Modifier for polymers, thermosets and general rubber compounding. Direct molded or extruded auto parts, sporting goods, footware and film.
Cechy i korzyści
High strength and low viscosity for easy melt and solution processing. High temperature degradation results in cross-linking. Flexible to -65°C. Excellent electrical insulator, resists acids and alkali.
Postać fizyczna
Thermoplastic elastomer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)