Kluczowe dokumenty
431257
Polyisoprene, cis
average Mw ~38,000 by GPC, made from natural rubber
Synonim(y):
Poly(1-methyl-1-butene-1,4-diyl)
About This Item
Polecane produkty
opis
unsaturation 98 mole %
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
average Mw ~38,000 by GPC
lepkość
350 poise(37 °C, Brookfield)(lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Klucz InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)