Merck
I19551
Sigma-Aldrich
Isoprene
99%, contains <1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonim(y):
2-Methyl-1,3-butadiene
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHC(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.12
Beilstein:
969158
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
2.35 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
8.82 psi ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
428 °F
zawiera
<1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
granice wybuchowości
10 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
gęstość
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Klucz InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Isoprene in the presence of sec-butyllithium as an initiator can undergo sequential anionic polymerization with styrene and methyl methacrylate to form polystyrene-block-polyisoprene-block-poly(methylmethacrylate) (SIM) and polyisoprene-block-polystyrene-block-poly(methyl methacrylate) (ISM), two asymmetric triblock terpolymers. It is also used in the asymmetric synthesis of polystyrene-block-polyisoprene (PS-b-PI) diblock copolymers.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-65.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Morphology and elasticity of polystyrene-block-polyisoprene diblock copolymers in the melt.
Haenelt TG, et al.
Korea-Australia Rheology Journal, 26(3), 263-275 (2014)
Four-Phase Morphologies in Blends of ABC and BAC Triblock Terpolymers
Haenelt TG, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 219(1), 1700241-1700241 (2018)
H Koc et al.
Journal of breath research, 5(3), 037102-037102 (2011-06-10)
Isoprene is one of the most abundant endogenous volatile organic compounds (VOCs) contained in human breath and is considered to be a potentially useful biomarker for diagnostic and monitoring purposes. However, neither the exact biochemical origin of isoprene nor its
Russell K Monson et al.
The New phytologist, 195(3), 541-559 (2012-06-29)
The leaves of many plants emit isoprene (2-methyl-1,3-butadiene) to the atmosphere, a process which has important ramifications for global and regional atmospheric chemistry. Quantitation of leaf isoprene emission and its response to environmental variation are described by empirically derived equations
Michaela Stieglmeier et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 64(Pt 8), 2738-2752 (2014-06-08)
A mesophilic, neutrophilic and aerobic, ammonia-oxidizing archaeon, strain EN76(T), was isolated from garden soil in Vienna (Austria). Cells were irregular cocci with a diameter of 0.6-0.9 µm and possessed archaella and archaeal pili as cell appendages. Electron microscopy also indicated