Kluczowe dokumenty
111805
trans-1,3-Pentadiene
90%
Synonim(y):
trans-Piperylene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
6.56 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
gęstość
0.678 g/mL at 20 °C
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
Klucz InChI
PMJHHCWVYXUKFD-SNAWJCMRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Reakcje rodników hydroksylowych z diolefinami w atmosferze i środowisku spalania: Badanie to zapewnia wgląd w reakcje rodników hydroksylowych z diolefinami, takimi jak trans-1,3-pentadien, podkreślając ich znaczenie zarówno w chemii atmosferycznej, jak i procesach spalania. Badania te pomagają w zrozumieniu szlaków reakcji i kinetyki, które mogą informować zarówno o środowiskowych, jak i przemysłowych zastosowaniach trans-1,3-pentadienu (Khaled et al., 2019).
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?