Kluczowe dokumenty
M100005
Myrcene
technical grade
Synonim(y):
β-Myrcene, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
gęstość pary
4.7 (vs air)
ciśnienie pary
~7 mmHg ( 20 °C)
zawiera
0.1% alpha-tocopherol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.00109 g/L at 20 °C
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
Klucz InChI
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protokoły
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial